(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H53494.03
H53494.06
H53494.14
H53494.03EA
80.9
EUR
H53494.03
H53494.06
H53494.14
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene ≥98%
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
Purity: 98%
CAS No.: 86318-61-8
Molecular Formula: C8H16Si
Formula Weight: 140.30
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.451
Boiling Point: 130°
Beilstein Reference: 1921466
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00191877
Fórmula:
C₈H₁₆Si Peso Molecular: 140.3 g/mol Ponto de ebulição: 130 °C Densidade: 0.751 Ponto de Inflamação: 6 °C (43 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191877 Número CAS: 86318-61-8 ADR: 3 II |