1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H53375.03
H53375.06
H53375.14
H53375.03EA
51.9
EUR
H53375.03
H53375.06
H53375.14
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥97%
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene
Purity: 97%
CAS No.: 18163-47-8
Molecular Formula: C5H9ISi
Formula Weight: 224.12
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 130°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00274201
Fórmula:
C₅H₉ISi Ponto de ebulição: 130 °C Densidade: 1,46 Ponto de Inflamação: 48 °C (118 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00274201 Número CAS: 18163-47-8 ADR: 3,III |