Print…
5-Chloro-2-pyridineboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H52515.MD H52515.03
H52515.MDEA 70.4 EUR
H52515.MD H52515.03
5-Chloro-2-pyridineboronic acid 95%
5-Chloro-2-pyridineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 652148-91-9 Molecular Formula: C5H5BClNO2 Formula Weight: 157.37 MDL No.: MFCD07368862
Fórmula: C₅H₅BClNO₂
Peso Molecular: 157.36 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368862
Número CAS: 652148-91-9