Print…
4-Hydroxypicolinic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxypicolinic acid, 4-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H34262.03 H34262.MD
H34262.03EA 165 EUR
H34262.03 H34262.MD
4-Hydroxypicolinic acid ≥97%
4-Hydroxypicolinic acid
Purity: 97% CAS No.: 22468-26-4 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Melting Point: ca 280° dec. MDL No.: MFCD00521155
Fórmula: C₆H₅NO₃
Peso Molecular: 139.11 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 280 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00521155
Número CAS: 22468-26-4