4-Chloropicolinic acid ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32301.03
H32301.09
H32301.03EA
59.7
EUR
H32301.03
H32301.09
4-Chloropicolinic acid ≥94%
4-Chloropicolinic acid
Purity: 94%
CAS No.: 5470-22-4
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: ca 180° dec.
MDL No.: MFCD00191400
Fórmula:
C₆H₄ClNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191400 Número CAS: 5470-22-4 |