Print…
6-Aminopicolinic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
H31861.03 H31861.09
H31861.03EA 52.6 EUR
H31861.03 H31861.09
6-Aminopicolinic acid 95%
6-Aminopicolinic acid
Purity: 95% CAS No.: 23628-31-1 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Odour: Odourless Melting Point: ca 295° dec. MDL No.: MFCD00233711
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 295 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00233711
Número CAS: 23628-31-1