Print…
3-Aminoisonicotinic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
H28714.06 H28714.03
H28714.06EA 765 EUR
H28714.06 H28714.03
3-Aminoisonicotinic acid 95%
3-Aminoisonicotinic acid
Purity: 95% CAS No.: 7579-20-6 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: ca 280° dec. MDL No.: MFCD00137840
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 280 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137840
Número CAS: 7579-20-6