Print…
5-Aminopicolinic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
H27589.06 H27589.03
H27589.06EA 437 EUR
H27589.06 H27589.03
5-Aminopicolinic acid 98%
5-Aminopicolinic acid
Purity: 98% CAS No.: 24242-20-4 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Odour: Odourless Melting Point: 217-219° MDL No.: MFCD02684600
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: 217…219 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684600
Número CAS: 24242-20-4