Print…
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27575.06 H27575.03
H27575.06EA 96.6 EUR
H27575.06 H27575.03
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Methyl-6-aminonicotinate
Purity: 97% CAS No.: 36052-24-1 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 158-161° MDL No.: MFCD00797844
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 158…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00797844
Número CAS: 36052-24-1