Print…
(±)-4-Chlorostyrene oxide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26516.06 H26516.14
H26516.06EA 101 EUR
H26516.06 H26516.14
(±)-4-Chlorostyrene oxide ≥98%
(±)-4-Chlorostyrene oxide
Purity: 98% CAS No.: 2788-86-5 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.59 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 230° MDL No.: MFCD00956179
Fórmula: C₈H₇ClO
Ponto de ebulição: 230 °C
Densidade: 1,283
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00956179
Número CAS: 2788-86-5