Print…
5-Bromopicolinic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
B25675.06 B25675.14
B25675.06EA 85.3 EUR
B25675.06 B25675.14
5-Bromopicolinic acid ≥98%
5-Bromopicolinic acid
Purity: 98% CAS No.: 30766-11-1 Molecular Formula: C6H4B2NO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 173-175° MDL No.: MFCD00234149
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de Fusão: 173…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234149
Número CAS: 30766-11-1