1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Pyrrolidino-1-cyclohexene
B25622.06
B25622.14
B25622.06EA
45.9
EUR
B25622.06
B25622.14
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine ≥97%
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 1125-99-1
Molecular Formula: C10H17N
Formula Weight: 151.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.5217
Boiling Point: 114-115°/15mm
Beilstein Reference: 114797
MDL No.: MFCD00003163
Fórmula:
C₁₀H₁₇N Peso Molecular: 151.25 g/mol Ponto de ebulição: 114…115 °C (15 mmHg) Densidade: 0.940 Ponto de Inflamação: 66 °C (151 °F) |
Número MDL :
MFCD00003163 Número CAS: 1125-99-1 EINECS: 214-414-6 |