Print…
Glyoxylic acid 50% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Oxoacetic acid
B25149.0B B25149.0I B25149.30
B25149.0BEA 107 EUR
B25149.0B B25149.0I B25149.30
Glyoxylic acid 50% (w/w) em solução aquosa
Glyoxylic acid
CAS No.: 298-12-4 Molecular Formula: OHCCO2H Formula Weight: 74.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: -93° Boiling Point: 111° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00006958
Fórmula: C₂H₂O₃
Peso Molecular: 74.04 g/mol
Ponto de ebulição: 111 °C
Ponto de Fusão: –93 °C
Densidade: 1.339
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006958
Número CAS: 298-12-4
EINECS: 206-058-5
UN: 3265
ADR: 8 III