Print…
Iodosobenzene diacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Iodobenzene diacetate, (Diacetoxyiodo)benzene
B24531.22 B24531.14 B24531.36
B24531.22EA 222 EUR
B24531.22 B24531.14 B24531.36
Iodosobenzene diacetate ≥98%
Iodosobenzene diacetate
Purity: 98+% CAS No.: 3240-34-4 Molecular Formula: C10H11IO4 Formula Weight: 322.10 Melting Point: 159-161° Beilstein Reference: 1879369
Fórmula: C₁₀H₁₁IO₄
Peso Molecular: 322.1 g/mol
Ponto de Fusão: 159…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008692
Número CAS: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1