Print…

1,5,5-Trimethylhydantoin 98

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção

Sinônimos: 1,5,5-Trimethylimidazolidine-2,4-dione

B24188.06 B24188.14 B24188.22
B24188.06EA 53.6 EUR
B24188.06 B24188.14 B24188.22
1,5,5-Trimethylhydantoin 98
1,5,5-Trimethylhydantoin

Purity: 98% CAS No.: 6851-81-6 Molecular Formula: C6H10N2O2 Formula Weight: 142.16 Melting Point: 161-164° MDL No.: MFCD00040439

Fórmula: C₆H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 142.16 g/mol
Ponto de Fusão: 161…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040439
Número CAS: 6851-81-6
EINECS: 229-945-9

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR