Pyridine-2-aldoxime methochloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pyridine-2-carboxaldoxime methochloride, Pralidoxime Chloride, 2-PAM chloride, 2-((Hydroxyimino)methyl)-1-methylpyridin-1-ium chloride
B23890.06
B23890.14
B23890.06EA
35.8
EUR
B23890.06
B23890.14
Pyridine-2-aldoxime methochloride ≥97%
Pyridine-2-aldoxime methochloride
Purity: 97%
CAS No.: 51-15-0
Molecular Formula: C7H9ClN2O
Formula Weight: 172.62
Melting Point: ca 223° dec.
Beilstein Reference: 4163981
Merck Reference: 14,7703
MDL No.: MFCD00011981
Fórmula:
C₇H₉ClN₂O Ponto de Fusão: ∼ 223 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011981 Número CAS: 51-15-0 EINECS: 200-080-9 Merck Index: 14,7703 |