Print…
1-(2-Chloroethyl)piperidinium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-(2-Chloroethyl)-piperidine hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
B22985.18 B22985.30
B22985.18EA 32.8 EUR
B22985.18 B22985.30
1-(2-Chloroethyl)piperidinium chloride ≥98%
1-(2-Chloroethyl)piperidinium chloride
Purity: 98% CAS No.: 2008-75-5 Molecular Formula: C7H14ClN.HCl Formula Weight: 184.11 Melting Point: 229-235° Beilstein Reference: 3910268 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00012837
Fórmula: C₇H₁₅Cl₂N
Ponto de Fusão: 229…235 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012837
Número CAS: 2008-75-5
EINECS: 217-920-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II