Print…
Diethyl benzylmalonate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B22890.14 B22890.22
B22890.14EA 38.8 EUR
B22890.14 B22890.22
Diethyl benzylmalonate ≥97%
Diethyl benzylmalonate
Purity: 97% CAS No.: 607-81-8 Molecular Formula: C14H18O4 Formula Weight: 250.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4860 Boiling Point: 162-163°/10mm Beilstein Reference: 615793 MDL No.: MFCD00009166
Fórmula: C₁₄H₁₈O₄
Ponto de ebulição: 162…163 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,069
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009166
Número CAS: 607-81-8
EINECS: 210-142-7