Print…
Ethyl 2-chloronicotinate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
B20359.09 B20359.18
B20359.09EA 64 EUR
B20359.09 B20359.18
Ethyl 2-chloronicotinate ≥98%
Ethyl-2-chloronicotinate
Purity: 98% CAS No.: 1452-94-4 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 MDL No.: MFCD00674129
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00674129
Número CAS: 1452-94-4