Print…
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20326.09 B20326.18
B20326.09EA 51.3 EUR
B20326.09 B20326.18
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride ≥98%
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 24589-77-3 Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl Formula Weight: 188.61 Melting Point: 252-254° dec. MDL No.: MFCD00039073
Fórmula: C₇H₉ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 252…254 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039073
Número CAS: 24589-77-3
EINECS: 246-330-0