N,N-Dimethylglycine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
A19670.06
A19670.22
A19670.14
A19670.06EA
85.6
EUR
A19670.06
A19670.22
A19670.14
N,N-Dimethylglycine ≥98%
N,N-Dimethylglycine
Purity: 98+%
CAS No.: 1118-68-9
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Odour: Odourless
pH: 6-7
Melting Point: 179-183°
Merck Reference: 14,3244
MDL No.: MFCD00004283
Fórmula:
C₄H₉NO₂ Ponto de Fusão: 179…183 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004283 Número CAS: 1118-68-9 EINECS: 214-267-8 Merck Index: 14,3244 |