Print…
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
A19030.03 A19030.06 A19030.14
A19030.03EA 34.5 EUR
A19030.03 A19030.06 A19030.14
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol ≥98%
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 56613-80-0 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 76-78° Beilstein Reference: 2935848
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Ponto de Fusão: 76…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008062
Número CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5