Acetylenedicarboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A18736.06
A18736.14
A18736.22
A18736.06EA
33.9
EUR
A18736.06
A18736.14
A18736.22
Acetylenedicarboxylic acid ≥97%
Acetylenedicarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 142-45-0
Molecular Formula: HO2CC≡CCO2H
Formula Weight: 114.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 131°(267°F)
Melting Point: ca 182° dec.
Beilstein Reference: 878357
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00004362
Fórmula:
C₄H₂O₄ Ponto de Fusão: ∼ 182 °C (decomposição) Ponto de Inflamação: 131 °C (267 °F) |
Número MDL :
MFCD00004362 Número CAS: 142-45-0 EINECS: 205-536-0 UN: 2928 ADR: 6.1,II |