Print…
Benzoyl ferrocene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17685.06 A17685.14 A17685.03
A17685.06EA 49.3 EUR
A17685.06 A17685.14 A17685.03
Benzoyl ferrocene ≥98%
Benzoyl ferrocene
Purity: 98% CAS No.: 1272-44-2 Molecular Formula: C17H14FeO Formula Weight: 290.14 Melting Point: 106-109° MDL No.: MFCD00001431
Fórmula: C₁₂H₁₂FeO
Ponto de Fusão: 106…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001431
Número CAS: 1272-44-2
EINECS: 215-054-2