5,5-Diphenylhydantoin ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A17013.14
A17013.22
A17013.36
A17013.14EA
26.7
EUR
A17013.14
A17013.22
A17013.36
5,5-Diphenylhydantoin ≥99%
5,5-Diphenylhydantoin
Purity: 99%
CAS No.: 57-41-0
Molecular Formula: C15H12N2O2
Formula Weight: 252.27
Melting Point: 293-298°
Beilstein Reference: 384532
Merck Reference: 14,7322
MDL No.: MFCD00005264
Fórmula:
C₁₅H₁₂N₂O₂ Ponto de Fusão: 293…298 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005264 Número CAS: 57-41-0 EINECS: 200-328-6 Merck Index: 14,7322 |