N-Methylpropylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-Methyl-1-propylamine
A16903.03
A16903.06
A16903.14
A16903.03EA
31.6
EUR
A16903.03
A16903.06
A16903.14
N-Methylpropylamine 97%
N-Methylpropylamine
Purity: 97%
CAS No.: 627-35-0
Molecular Formula: CH3NHCH2CH2CH3
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -1.1°(30°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 62-64°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00009361
Fórmula:
C₄H₁₁N Peso Molecular: 73.14 g/mol Ponto de ebulição: 62…64 °C Densidade: 0.713 Ponto de Inflamação: –1.1 °C (30 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009361 Número CAS: 627-35-0 ADR: 3 II |