N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A16901.22
A16901.06
A16901.14
A16901.22EA
1210
EUR
A16901.22
A16901.06
A16901.14
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine
Purity: 97%
CAS No.: 111-33-1
Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NHCH3
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 32°(90°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 143-146°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008292
Fórmula:
C₅H₁₄N₂ Ponto de ebulição: 143…146 °C Densidade: 0,817 Ponto de Inflamação: 32 °C (90 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008292 Número CAS: 111-33-1 EINECS: 203-859-1 ADR: 3,II |