1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1,4-Cyclohexanedimethanol
A16769.36
A16769.22
A16769.36EA
78.6
EUR
A16769.36
A16769.22
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) ≥99%
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers)
Purity: 99%
CAS No.: 105-08-8
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 161°(322°F)
Melting Point: ca 30°
Boiling Point: 282-284°
Beilstein Reference: 1902271
MDL No.: MFCD00001512
Fórmula:
C₈H₁₆O₂ Peso Molecular: 144.21 g/mol Ponto de ebulição: 282…284 °C Ponto de Fusão: ∼ 30 °C Densidade: 1.04 Ponto de Inflamação: 161 °C (322 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001512 Número CAS: 105-08-8 EINECS: 203-268-9 |