Sodium hydroxymethanesulphinate, hidratado tech. 85% (peso seco) cont. up to 5% sodium sulfite, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15731.36
A15731.0E
A15731.36EA
37.7
EUR
A15731.36
A15731.0E
Sodium hydroxymethanesulphinate, hidratado tech. 85% (peso seco) cont. up to 5% sodium sulfite, Grau técnico
Sodium hydroxymethanesulphinate
Purity: 85%
CAS No.: 149-44-0
Molecular Formula: HOCH2SO2Na.xH2O
Formula Weight: 118.09(anhy)
Melting Point: 64-68°
Beilstein Reference: 3630814
Merck Reference: 14,8620
MDL No.: MFCD00150598
Fórmula:
CH₃NaO₃S·H₂O Ponto de Fusão: 64…68 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150598 Número CAS: 149-44-0 EINECS: 205-739-4 Merck Index: 14,8620 |