Cloroformato de benzilo 95% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
CBZ-Cl (Z-Cl)
Estabilização:
Estabilizado com carbonato de sódio (Na₂CO₃)
A15682.30
A15682.18
A15682.0B
A15682.30EA
125
EUR
A15682.30
A15682.18
A15682.0B
Cloroformato de benzilo 95% estabilizada
Cloroformato de benzilo
Stabilized with ca 0.1% sodium carbonate
Purity: 95%
CAS No.: 501-53-1
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Acrid
Melting Point: -20°
Boiling Point: 178-180°
Merck Reference: 14,1801
UN No.: 1739
MDL No.: MFCD00000640
Fórmula:
C₈H₇ClO₂ Peso Molecular: 170.6 g/mol Ponto de ebulição: 178…180 °C Ponto de Fusão: –20 °C Densidade: 1.195 Ponto de Inflamação: 125 °C (257 °F) Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00000640 Número CAS: 501-53-1 EINECS: 207-925-0 UN: 1739 ADR: 8 I Merck Index: 14,1801 |