D-(-)-α-Phenylglycine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
D-(-)-2-Phenylglycine, H-D-Phg-OH, (R)-(-)-α-Aminophenylacetic acid
A15669.14
A15669.22
A15669.36
A15669.14EA
30.9
EUR
A15669.14
A15669.22
A15669.36
D-(-)-α-Phenylglycine ≥99%
D-(-)-α-Phenylglycine
Purity: 99%
CAS No.: 875-74-1
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 277° dec.
Beilstein Reference: 2208676
Merck Reference: 14,7291
Optical Rotation: -154° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00008061
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Peso Molecular: 151.16 g/mol Ponto de Fusão: 277 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008061 Número CAS: 875-74-1 EINECS: 212-876-3 |