1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15510.0E
A15510.22
A15510.36
A15510.0EEA
312
EUR
A15510.0E
A15510.22
A15510.36
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Purity: 98%
CAS No.: 77-48-5
Molecular Formula: C5H6Br2N2O2
Formula Weight: 285.93
Flash Point: 155°(311°F)
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 146024
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00003189
Fórmula:
C₅H₆Br₂N₂O₂ Ponto de Fusão: ∼ 198 °C (decomposição) Ponto de Inflamação: 155 °C (311 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003189 Número CAS: 77-48-5 EINECS: 201-030-9 ADR: 5.1,II |