(4-Hydroxyphenyl)acetamide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15266.09
A15266.18
A15266.09EA
32.5
EUR
A15266.09
A15266.18
(4-Hydroxyphenyl)acetamide ≥99%
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Purity: 99%
CAS No.: 17194-82-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 173-175°
Beilstein Reference: 2085984
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Ponto de Fusão: 173…175 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017145 Número CAS: 17194-82-0 EINECS: 241-235-0 |