Print…
Diphenyliodonium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A15149.09 A15149.18 A15149.30
A15149.09EA 104 EUR
A15149.09 A15149.18 A15149.30
Diphenyliodonium chloride ≥98%
Diphenyliodonium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 1483-72-3 Molecular Formula: C12H10ClI Formula Weight: 316.57 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 3574977 Merck Reference: 14,7464 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011909
Fórmula: C₁₂H₁₀ClI
Peso Molecular: 316.57 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011909
Número CAS: 1483-72-3
EINECS: 216-049-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III