Print…
Dimethyl-3-oxoglutarate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
A14969.14 A14969.22 A14969.36
A14969.14EA 38.1 EUR
A14969.14 A14969.22 A14969.36
Dimethyl-3-oxoglutarate ≥97%
Dimethyl-3-oxoglutarate
Purity: 97% CAS No.: 1830-54-2 Molecular Formula: C7H10O5 Formula Weight: 174.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4440 Odour: Ester-like Melting Point: 16-17° Boiling Point: 237-241° Beilstein Reference: 1366042 MDL No.: MFCD00008462
Fórmula: C₇H₁₀O₅
Peso Molecular: 174.15 g/mol
Ponto de ebulição: 237…241 °C
Ponto de Fusão: 16…17 °C
Densidade: 1.185
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00008462
Número CAS: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8