Cysteaminium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14377.14
A14377.22
A14377.36
A14377.14EA
45.9
EUR
A14377.14
A14377.22
A14377.36
Cysteaminium chloride ≥98%
Cysteaminium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 156-57-0
Molecular Formula: HSCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 113.61
Melting Point: 65-69°
Solubility: Soluble in water and alcohol
Beilstein Reference: 3590083
Merck Reference: 14,2779
MDL No.: MFCD00012904
Fórmula:
C₂H₇NS·HCl Ponto de Fusão: 65…69 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00012904 Número CAS: 156-57-0 EINECS: 205-858-1 Merck Index: 14,2779 |