Diethyl acetamidomalonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Diethyl 2-acetamidomalonate
A14048.14
A14048.22
A14048.36
A14048.14EA
23.6
EUR
A14048.14
A14048.22
A14048.36
Diethyl acetamidomalonate ≥98%
Diethyl acetamidomalonate
Purity: 98+%
CAS No.: 1068-90-2
Molecular Formula: CH3CONHCH(CO2CH2CH3)2
Formula Weight: 217.22
Melting Point: 96-99°
Boiling Point: 185°/20mm
MDL No.: MFCD00009146
Fórmula:
C₉H₁₅NO₅ Ponto de ebulição: 185 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 96…99 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009146 Número CAS: 1068-90-2 EINECS: 213-952-9 |