Ethyl picolinate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 2524-52-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5105
Odour: Characteristic
Melting Point: 1-3°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 122485
MDL No.: MFCD00006292
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Ponto de ebulição: 239…241 °C Ponto de Fusão: 1…3 °C Densidade: 1,120 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006292 Número CAS: 2524-52-9 EINECS: 219-758-0 |