Phenylphosphonic dichloride ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Phenyldichlorophosphine oxide, Dichlorophenylphosphine oxide
A13777.0B
A13777.18
A13777.30
A13777.0BEA
455
EUR
A13777.0B
A13777.18
A13777.30
Phenylphosphonic dichloride ≥90%
Phenylphosphonic dichloride
Purity: 90+%
CAS No.: 824-72-6
Molecular Formula: C6H5Cl2OP
Formula Weight: 194.99
Flash Point: 204°(399°F)
Refractive Index: 1.5600
Melting Point: 1-3°
Boiling Point: 258°
Beilstein Reference: 1072240
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002070
Fórmula:
C₆H₅Cl₂OP Ponto de ebulição: 258 °C Ponto de Fusão: 1…3 °C Densidade: 1,379 Ponto de Inflamação: 204 °C (399 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002070 Número CAS: 824-72-6 EINECS: 212-534-3 UN: 3265 ADR: 8,II |