Print…
Ethylenediammonium dichloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethylenediamine dihydrochloride
A13563.0E A13563.22 A13563.36
A13563.0EEA 450 EUR
A13563.0E A13563.22 A13563.36
Ethylenediammonium dichloride 98%
Ethylenediammonium dichloride
Purity: 98% CAS No.: 333-18-6 Molecular Formula: HCl.H2NCH2CH2NH2.HCl Formula Weight: 133.02 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00012524
Fórmula: C₂H₁₀Cl₂N₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012524
Número CAS: 333-18-6
EINECS: 206-369-6