Diphenyl chlorophosphate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13546.0B
A13546.18
A13546.30
A13546.0BEA
374
EUR
A13546.0B
A13546.18
A13546.30
Diphenyl chlorophosphate ≥97%
Diphenyl chlorophosphate
Purity: 97%
CAS No.: 2524-64-3
Molecular Formula: C12H10ClO3P
Formula Weight: 268.64
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5500
Boiling Point: 145-147°/1mm
Beilstein Reference: 654130
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00003030
Fórmula:
C₁₂H₁₀ClO₃P Ponto de ebulição: 145…147 °C (1 mmHg) Densidade: 1,296 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003030 Número CAS: 2524-64-3 EINECS: 219-759-6 UN: 3265 ADR: 8,III |