3-Quinuclidinone hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13320.14
A13320.22
A13320.14EA
80.9
EUR
A13320.14
A13320.22
3-Quinuclidinone hydrochloride ≥98%
3-Quinuclidinone hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 1193-65-3
Molecular Formula: C7H11NO.HCl
Formula Weight: 161.63
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 3695039
Fórmula:
C₇H₁₂ClNO Ponto de Fusão: ∼ 300 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00137391 Número CAS: 1193-65-3 EINECS: 214-776-5 |