Print…
Paládio 5% em carvão, seco para uso como catalisador Type 87L
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12623.09 A12623.18
A12623.09EA 205 EUR
A12623.09 A12623.18
Paládio 5% em carvão, seco para uso como catalisador Type 87L
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Molecular Formula: Pd Merck Reference: 14,6989 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00011167
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,6989