Cyanoacetamide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12482.0E
A12482.22
A12482.36
A12482.0EEA
451
EUR
A12482.0E
A12482.22
A12482.36
Cyanoacetamide ≥99%
Cyanoacetamide
Purity: 99%
CAS No.: 107-91-5
Molecular Formula: NCCH2CONH2
Formula Weight: 84.08
Flash Point: 215°(419°F)
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 878221
Merck Reference: 14,2688
MDL No.: MFCD00008024
Fórmula:
C₃H₄N₂O Ponto de Fusão: 118…122 °C Ponto de Inflamação: 215 °C (419 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008024 Número CAS: 107-91-5 EINECS: 203-531-8 Merck Index: 14,2688 |