Print…
Sodium benzenesulphinate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12118.14 A12118.22 A12118.36
A12118.14EA 28.1 EUR
A12118.14 A12118.22 A12118.36
Sodium benzenesulphinate ≥98%
Sodium benzenesulphinate
Purity: 98% CAS No.: 873-55-2 Molecular Formula: C6H5NaO2S Formula Weight: 164.16 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598405
Fórmula: C₆H₅NaO₂S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013135
Número CAS: 873-55-2
EINECS: 212-842-8