Print…
Paládio 10% em carvão, seco para uso como catalisador Type 487
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12012.04 A12012.06 A12012.09 A12012.14 A12012.18
A12012.04EA 119 EUR
A12012.04 A12012.06 A12012.09 A12012.14 A12012.18
Paládio 10% em carvão, seco para uso como catalisador Type 487
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Merck Reference: 14,6989 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00011167
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,6989