Bis(trimethylsilyl)acetylene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 14630-40-1
Molecular Formula: C8H18Si2
Formula Weight: 170.40
Flash Point: 2°(35°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 906870
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008276
Fórmula:
C₈H₁₈Si₂ Ponto de ebulição: 134…136 °C Ponto de Fusão: 20…24 °C Densidade: 0,770 Ponto de Inflamação: 2 °C (35 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008276 Número CAS: 14630-40-1 EINECS: 238-671-9 ADR: 3,III |