Print…
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
A11530.03 A11530.06 A11530.14
A11530.03EA 50.6 EUR
A11530.03 A11530.06 A11530.14
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 98%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Purity: 98% CAS No.: 3850-30-4 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008078
Fórmula: C₆H₁₅N
Densidade: 0,755
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008078
Número CAS: 3850-30-4
EINECS: 223-353-4
ADR: 3,II