Dimethyl acetylenedicarboxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
A11437.14
A11437.22
A11437.36
A11437.14EA
65.8
EUR
A11437.14
A11437.22
A11437.36
Dimethyl acetylenedicarboxylate ≥98%
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 762-42-5
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4480
Melting Point: -18°
Boiling Point: 95-98°/19mm
Beilstein Reference: 607063
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00008456
Fórmula:
C₆H₆O₄ Ponto de ebulição: 95…98 °C (19 mmHg) Ponto de Fusão: –18 °C Densidade: 1,156 Ponto de Inflamação: 86 °C (186 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008456 Número CAS: 762-42-5 EINECS: 212-098-4 ADR: 8,II |