3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
A11161.0E
A11161.22
A11161.36
A11161.0EEA
247
EUR
A11161.0E
A11161.22
A11161.36
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one ≥98%
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Purity: 98+%
CAS No.: 89-25-8
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Odour: Odourless
Melting Point: 127-131°
Boiling Point: 191°/17mm
Beilstein Reference: 609575
Merck Reference: 14,6713
MDL No.: MFCD00003138
Fórmula:
C₁₀H₁₀N₂O Ponto de ebulição: 191 °C (17 mmHg) Ponto de Fusão: 127…131 °C Densidade: 1,120 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003138 Número CAS: 89-25-8 EINECS: 201-891-0 Merck Index: 14,6713 |